Orders LinkContactUsLinkComponent
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
E40000, 40000, 100 mL
Codice catalogo HAAK082-5335
Nome del fornitore:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Codice catalogo HAAK082-5335
Nome del fornitore:  HAAKE
Numero CAS:  
Test fluids for viscometers
E40000, 40000, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 193.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Caution: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
  • Tipo:
    E40000
  • Viscosità:
    40000