Sonde a alta precisione
PT100 pointed probe, TPX 230, 0...400 °C, 3×200 mm
Codice catalogo 620-1404
Nome del fornitore: EBRO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:0...400 °C
- Descrizione:PT100 pointed probe
- Seq:14
- Tipo:TPX 230
- Ø×L:3×200 mm