Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde a alta precisione
Sonde a alta precisione
PT100 pointed probe, TPX 230, 0...400 °C, 3×200 mm
Codice catalogo 620-1404
Nome del fornitore:   EBRO
Sonde a alta precisione
Codice catalogo 620-1404
Nome del fornitore:  EBRO
Sonde a alta precisione
Sonde a alta precisione
PT100 pointed probe, TPX 230, 0...400 °C, 3×200 mm
Price
SFr. 412.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Range di misura:
    0...400 °C
  • Descrizione:
    PT100 pointed probe
  • Seq:
    14
  • Tipo:
    TPX 230
  • Ø×L:
    3×200 mm