Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Codice catalogo 612-2906
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
- Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
- Graduations in white enamel
- Automatic zeroing and easy filling
: Burettes and bottles must be ordered separately.
Specifiche
- Capacità:20 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,01 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Bottiglia di ricambio, 1000 ml, ØxH: 95x195 mmBottiglia di ricambio, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm612-2909Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 34.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Bottiglia di ricambio, 500 ml, ØxH: 75x160 mmBottiglia di ricambio, 500 ml, ØxH: 75x160 mm612-2908Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 22.20