Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
SSL Broth e OFS Agar

SSL Broth e OFS Agar

Brodo SSL, 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Codice catalogo 710-0852
Nome del fornitore:   DOEHLER GROUP
SSL Broth e OFS Agar
Codice catalogo 710-0852
Nome del fornitore:  DOEHLER GROUP
Numero CAS:  
SSL Broth e OFS Agar
SSL Broth e OFS Agar

Brodo SSL, 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9

Numero CAS:  
Price
SFr. 89.60
Log in per disponibilità
1 * 9 ST
Product Details & Documents

Terreno liquido selettivo per il rilevamento qualitativo di microrganismi che alterano le bevande. SSL Broth e OFS Agar sono idonei per l'analisi di:
• bevande non alcoliche a pH <4,5, inclusi succhi di frutta
• birra, vino e bevande con latte
• succhi di frutta concentrati
• composti per bevande
• polveri ed estratti per bevande
• zucchero
• campioni di acqua di lavaggio
• campioni filtrati su membrana
SSL Broth, pronto all'uso, consente la coltura di microrganismi tolleranti agli acidi, quali batteri produttori di acido lattico e acido acetico, lieviti e muffe presenti in bevande non alcoliche. Permette l'arricchimento anche di grandi volumi di campione. SSL Broth può essere utilizzato anche per il pre-arricchimento con rilevamento su OFS Agar. SSL Broth e OFS Agar offrono i seguenti vantaggi per l'utente:

  • Pronti all'uso: uso diretto come terreno liquido o liquefazione dell'agar nel flacone
  • Applicabilità universale: arricchimento selettivo da soli o in combinazione con agar
  • Risultati affidabili dopo 2-3 giorni: rilevamento semplice di microrganismi tolleranti agli acidi

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    9
  • Standard:
    -
  • Descrizione:
    Brodo SSL, 250 ml
  • Riempimento:
    250 ml

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.