Extraction tubes, Mojonnier
Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
Codice catalogo 614-0186
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Vai a
Product Details & Documents
According to Mojonnier`s method complete with cork stopper.
Documents
GERB3871_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s methodCork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method614-0188Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 0.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s methodStand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method614-0189Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 85.60