Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 3,00 mm, 0,01 mm
Codice catalogo HILG4007630
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Specifiche
- Ø est:3,00 mm
- Spessore parete:0,01 mm
- Lunghezza:80 mm
- Seq:19