Reference electrodes
Elettrodo di riferimento, sistema di riferimento Ag/AgCl, B 1491 HD, +5...+135 °C, Vetro, KCI 3 mol/l, Ceramica, 12×170 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285111504
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×170 mm
- Tipo:B 1491 HD
- Descrizione:Elettrodo di riferimento, sistema di riferimento Ag/AgCl
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCI 3 mol/l
- Temperatura:+5...+135 °C
- Cat. No.:SCOI285111504