Capillary tubes
30 mm, 0,80 mm, 0,64 mm
Codice catalogo HILG1410213
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Specifiche
- Ø est:0,80 mm
- Ø int.:0,64 mm
- Lunghezza:30 mm
- Seq:01