Orders LinkContactUsLinkComponent
Chiller, serie FL
FL1703, −20...+40 °C, ±0,5 °C, 1,7; 1,0; 0,75 kW, 12 - 17 l, 500×760×640 mm
  461-3470
   Efficienza dell'acqua|Efficiente a livello energetico
Chiller, serie FL
  461-3470
   Efficienza dell'acqua|Efficiente a livello energetico
Chiller, serie FL
Chiller, serie FL
FL1703, −20...+40 °C, ±0,5 °C, 1,7; 1,0; 0,75 kW, 12 - 17 l, 500×760×640 mm
SFr. 8’350.00
1 * 1 ST
Chiller compatti ed ergonomici, dotati di vasche in acciaio inossidabile con volume elevato; possono essere raffreddati ad aria o a acqua. Possono essere utilizzati con evaporatori rotanti, autoclavi, recipienti di reazione e per le applicazioni di laboratorio di routine che prevedono il raffreddamento. Tutte le unità sono dotate di display a LED, integrato in una tastiera con protezione antispruzzo, per la visualizzazione della temperatura reale e del valore impostato. Inoltre, sono dotate di maniglie integrate nell'involucro esterno che ne facilitano lo spostamento. Un compartimento con chiusura a cerniera serve per conservare il manuale d'uso e altri documenti. La pulizia del condensatore è agevole, grazie alla griglia di aerazione rimovibile. Fessure di aerazione anteriori e posteriori che permettono di posizionare le unità una vicina all'altra. I modelli da FL2503 a FLW11006 sono dotati di funzione allarme con sensore in grado di monitorare il grado di pulizia del condensatore e di fornire diagnostiche in linea con la funzione 'BlackBox'.
  • L'intervallo della temperatura da −20 a +40 °C e il controller  PID garantiscono una stabilità termica di ±0,5 °C
  • Le unità sono riempite dall'alto, sono dotate di coperchio protettivo con cerniera e comprendono un indicatore di livello chiaramente visibile
  • I modelli con pressione della pompa >1 bar hanno un indicatore di pressione con spia luminosa e sono dotati di un bypass per regolare la portata della pompa
  • Allarmi sonori e visivi che scattano in caso di scarsità di liquido
  • L'interfaccia RS232 e l'uscita per l'allarme analogico sono localizzati sul pannello frontale (accesso facilitato)
Capacità massima della pompa:
FL_00: 15 L/min, 350 mbar pressione
FL_01: 23 L/min, 1000 mbar pressione
FL_03: 40 L/min, 500 - 3000 mbar pressione
FL_06: 60 L/min, 500 - 6000 mbar pressione
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
 : Classe di protezione a norma IEC529; IP 21
 : completi di 2 adattatori per i tubi. Per queste unità si consiglia l'uso di acqua, miscela acqua-glicole e liquido per bagni termostatici Julabo Thermal. Si noti che le unità FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 e FLW20006 richiedono un alimentatore a 3 fasi.
 : Nota: capacità refrigerante a 20; 0; −10 °C
  • Range di temperatura:
    −20...+40 °C
  • Capacità:
    12 - 17 l
  • L×P×A:
    500×760×640 mm
  • Potenza di raffredd.:
    1,7; 1,0; 0,75 kW
  • Cost. temp.:
    ±0,5 °C
  • Tipo:
    FL1703
  • Cat. No.:
    461-3470
  • Environmentally Preferable:
    Efficienza dell'acqua|Efficiente a livello energetico
Accessories
  •  
    Descrizione
  • JULA8890045
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a portagomma per tubo di diametro interno di ¾"
    1 * 2 ST - SFr. 195.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890046
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a portagomma per tubo di diametro interno di 1"
    1 * 2 ST - SFr. 195.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890047
    2 adattatori, da femmina G ¾" a maschio NPT ½"
    1 * 2 ST - SFr. 131.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890044
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a portagomma per tubo di diametro interno di ½"
    1 * 2 ST - SFr. 195.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890043
    2 adattatori, da femmina G ¾" a portagomma per tubo di diametro interno di ¾"
    1 * 2 ST - SFr. 117.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890041
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a maschio M16×1
    1 * 2 ST - SFr. 184.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890042
    2 adattatori, da femmina G ¾" a portagomma per tubo di diametro interno di ½"
    1 * 2 ST - SFr. 117.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890040
    2 adattatori, da femmina G ¾" a maschio M16×1
    1 * 2 ST - SFr. 131.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890051
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a maschio NPT 1"
    1 * 2 ST - SFr. 203.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890050
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a maschio NPT ¾"
    1 * 2 ST - SFr. 203.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890049
    2 adattatori, da femmina G 1 ¼" a maschio NPT ½"
    1 * 2 ST - SFr. 203.00
  •  
    Descrizione
  • JULA8890048
    2 adattatori, da femmina G ¾" a maschio NPT ¾"
    1 * 2 ST - SFr. 179.00