Extraction thimbles
70×240 mm
Catalog # 537-0013
Supplier: PRAT DUMAS
Jump to:
Product Details & Documents
Pure cotton cellulose
- Neutral and free of fats and grease
- Moulded in one piece
- Very resistant to solvents
Applications include extraction of sludges, asphalt, foodstuffs and in the analysis and quality control of powders and dusts.
Specifications
- Ø interno×A:70×240 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.