Extraction thimbles
58×170 mm
Catalog # 537-0012
Supplier: PRAT DUMAS
Jump to:
Product Details & Documents
Pure cotton cellulose
- Neutral and free of fats and grease
- Moulded in one piece
- Very resistant to solvents
Applications include extraction of sludges, asphalt, foodstuffs and in the analysis and quality control of powders and dusts.
Specifications
- Ø interno×A:58×170 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..