Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana a cupola, H 8381 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Vetro, Referid®, Diaframma aperto ad anello KPG, 12×320 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285111023
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×320 mm
- Tipo:H 8381 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana a cupola
- Materiale:Vetro
- Seq:26
- Diafr.:Diaframma aperto ad anello KPG
- Elettrolita:Referid®
- Temperatura:0...+100 °C
- pH:2 - 13