Tute, Mutex2
bianco, 3XL
113-1667
Le proprietà antistatiche interne ed esterne consentono al capo di abbigliamento di essere indossato persino per attività soggette a requisiti molto rigorosi (produzione in clean room, microelettronica, misure di igiene). La tuta è altamente impermeabile grazie al tessuto sintetico dotato di una membrana speciale.
- La membrana traspirante impermeabile offre un comfort ottimale, anche per lunghi periodi
- Nessuna cucitura sulle braccia e sulle spalle per una protezione supplementare
- Rivestimento integrato su cerniera estremamente lunga (820 mm)
- Superficie antistatica, all'interno e all'esterno
- Con cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati
Colore: bianco
: Tipo 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Cat. III
- Taglia dell'abbigliamento:3XL
- Colore:bianco
- Seq:06
- Cat. No.:113-1667
- Peso:69 g/m²
- Antistatico:+
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory