Orders LinkContactUsLinkComponent
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, nero
Codice catalogo DUEH5.09.010
Nome del fornitore:   DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Codice catalogo DUEH5.09.010
Nome del fornitore:  DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, nero
Price
35.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Specifiche
  • Capacità:
    10 l
  • Colore:
    nero
  • L×P×A:
    298×198×264 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • Safety funnel
    Safety funnel
    DUEH5.08.001
    Flammable liquids
    120 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Special pliers
    Special pliers
    DUEH5.09.003
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.60