Copriocchiali, Squale
Anti-UV, antigraffio, antiappannamento, trasparente/nero, PC trasparente
Codice catalogo 111-0387
Nome del fornitore: Bollé Safety
Vai a
Product Details & Documents
Questi sovraocchiali offrono una protezione straordinaria per le persone che portano occhiali.
- Stanghetta standard, non richiede regolazioni
- Lente curvata, bordo superiore e spondina laterale
- Aerazione indiretta
Peso: 43 g
: EN 166, EN 170
Specifiche
- Tipo:Anti-UV, antigraffio, antiappannamento
- Colore:trasparente/nero
- Materiale lente:PC trasparente