Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for RapidVap®
Accessories for RapidVap®
Inserto trappola a radioisotopi con setacci molecolari per proteggere la pompa da vuoto a palette (richiede una cartuccia in PP trasparente con staffa di montaggio o supporto per l'uso corretto)
  531-0216
 :   LABCONCO
Accessories for RapidVap®
  531-0216
 :  LABCONCO
Accessories for RapidVap®
Accessories for RapidVap®
Inserto trappola a radioisotopi con setacci molecolari per proteggere la pompa da vuoto a palette (richiede una cartuccia in PP trasparente con staffa di montaggio o supporto per l'uso corretto)
SFr. 187.00
1 * 1 ST
  • Descrizione:
    Inserto trappola a radioisotopi con setacci molecolari per proteggere la pompa da vuoto a palette (richiede una cartuccia in PP trasparente con staffa di montaggio o supporto per l'uso corretto)
  • Seq:
    17