Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars with pestles
Mortars with pestles
1000 ml, 105 mm, 92 mm, 180 mm, 190 mm
Codice catalogo 410-0106
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Mortars with pestles
Codice catalogo 410-0106
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Mortars with pestles
Mortars with pestles
1000 ml, 105 mm, 92 mm, 180 mm, 190 mm
Price
SFr. 243.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mortar and pestle made of stainless steel.
  • Slip-resistant feet
Hand wash only.
Specifiche
  • Profondità:
    92 mm
  • Ø:
    190 mm
  • Ø int.:
    180 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    105 mm