Spoon spatulas
210 mm, 29 mm
Codice catalogo USBE3348
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Double-ended: Spatula and spoon end
- Spoon width: 29 mm
Specifiche
- Lunghezza:210 mm
- Dimensioni cucchiaio:29 mm