Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
150 mm, 29 mm
  USBE3346
Spoon spatulas
  USBE3346
Spoon spatulas
Spoon spatulas
150 mm, 29 mm
SFr. 5.60
1 * 1 ST
Stainless steel.
  • Double-ended: Spatula and spoon end
  • Spoon width: 29 mm
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Dimensioni cucchiaio:
    29 mm