Orders LinkContactUsLinkComponent
Extension rods, with M10 thread
12 mm, 250 mm, M10
Codice catalogo USBE2159
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Extension rods, with M10 thread
Codice catalogo USBE2159
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Extension rods, with M10 thread
Extension rods, with M10 thread
12 mm, 250 mm, M10
Price
SFr. 26.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Extension rods made from stainless steel.
  • One internal and one external thread M 10
  • Ø 12 mm
  • Size of jaw 10 mm
Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Filettatura:
    M10
  • Lunghezza:
    250 mm