Molecular models of elements, Molymod®
Carbon, nero, 3, 23 mm
Codice catalogo SPIRMA-310
Marketsource
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Codice catalogo SPIRMA-310
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Specifiche
- Colore:nero
- Descrizione:Carbon
- N. di fori:3
- Ø:23 mm