Accessori
Unità filtrante Millipak®-200, membrana da 0,22 µm e NPTM da 1/4", non sterile, per rimozione di particolato e batteri
Catalog # MILXMPGL20CB3
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Unità filtrante Millipak®-200, membrana da 0,22 µm e NPTM da 1/4", non sterile, per rimozione di particolato e batteri
- Seq:19