Orders LinkContactUsLinkComponent
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic, spina UK
Codice catalogo 412-1128
Mulino micrometrico MF 10 basic
Codice catalogo 412-1128
Nome del fornitore:  
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic, spina UK
Discontinued
Product Details & Documents
Mulino universale con gruppo motore potente per applicazioni di macinazione in continuo. Dopo essere stato macinato dalle testate di triturazione, il materiale passa attraverso un setaccio in acciaio inox intercambiabile e può essere raccolto in un recipiente con attacco a smeriglio standard.
  • Superficie di lavoro in acciaio inox facile da pulire
  • Possibilità di scegliere tra due diverse testate di triturazione utilizzabili con lo stesso gruppo motore
  • Testate di triturazione facilmente intercambiabili
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 22
Informazioni per l'ordine: Fornito di serie senza testate di triturazione e setacci. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Attenzione: * A seconda del tipo di materiale
Specifiche
  • Descrizione:
    Mulino micrometrico MF 10 basic, spina UK
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    412-1128
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
    1000/500 W
  • Ciclo di funzionamento "on/off":
    120/30 min*
  • Peso:
    9,7 kg
  • Intervallo di velocità:
    3000 - 6500 min⁻¹
  • Velocità periferica:
    22,5 m/s (triturazione a taglienti)
    31,4 m/s (triturazione ad urto)
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
    15 mm (triturazione a taglienti)*
    10 mm (triturazione ad urto)*
  • Protezione da sovraccarico:
  • L×P×A:
    320×300×380 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel sieve, 2,00 mm
    Stainless steel sieve, 2,00 mm
    412-1138
    Setaccio MF 2.0
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 469.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel sieve, 3,00 mm
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
    412-1135
    Setaccio MF 3.0
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 451.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel sieve, 1,00 mm
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
    412-1136
    Setaccio MF 1.0
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 483.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,25 mm
    Stainless steel sieve, 0,25 mm
    412-1137
    Setaccio MF 0.25
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 665.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,50 mm
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
    412-1133
    Setaccio MF 0.5
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 500.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    412-1132
    Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 4’820.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel sieve, 4,00 mm
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
    IKAA2939600
    Setaccio MF 4.0
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 434.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    412-1131
    Crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granules
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5’290.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..