Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm), blu, 119 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 119 m
Codice catalogo 115-0633
Nome del fornitore:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Codice catalogo 115-0633
Nome del fornitore:  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm), blu, 119 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 119 m

Price
SFr. 74.80
Log in per disponibilità
1 * 2 ROU
Product Details & Documents

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Specifiche
  • Per:
    W1/W2
  • Confezione:
    2 rotoli da 119 m
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm)
  • L×L:
    119 m × 235 mm
  • Seq:
    33