Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×235 mm), blu, 255 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 255 m
Codice catalogo 115-0636
Nome del fornitore:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Codice catalogo 115-0636
Nome del fornitore:  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×235 mm), blu, 255 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 255 m

Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 2 ROU
Product Details & Documents

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni

Documents

Specifiche
  • Per:
    W1/W2
  • Confezione:
    2 rotoli da 255 m
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
  • L×L:
    255 m × 235 mm
  • Seq:
    29
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.