Redox/ORP electrodes
Elettrodo di platino ORP (redox), 0...±2000 mV, Giunzione singola, sigillato, S7, Epoxy, 0...+80 °C, 12×110 mm, Uso generico
CONSSO50X
: CONSORT
- Connettore:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Uso generico
- Tipo:Giunzione singola, sigillato
- Descrizione:Elettrodo di platino ORP (redox), 0...±2000 mV
- Materiale:Epoxy
- Temperatura:0...+80 °C