Single use needles
Single use needles, standard, 23, 25 mm, 0,60 mm
Codice catalogo POUL7.50016
Nome del fornitore: Poulten & Graf
Vai a
Product Details & Documents
Sterile single use needles made of non corroding steel.
Certifications: CE, ISO 7864.
Specifiche
- Ø:0,60 mm
- Gauge:23
- Descrizione:Single use needles, standard
- Lunghezza:25 mm