Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde di precisione
Sonde di precisione
Pointed PT1000 probe with 600 mm red silicone cable, TPX 400, 3×120 mm
Codice catalogo 620-1399
Nome del fornitore:   EBRO
Sonde di precisione
Codice catalogo 620-1399
Nome del fornitore:  EBRO
Sonde di precisione
Sonde di precisione
Pointed PT1000 probe with 600 mm red silicone cable, TPX 400, 3×120 mm
Price
SFr. 149.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Pointed PT1000 probe with 600 mm red silicone cable, TPX 400
  • Seq:
    08
  • Ø×L:
    3×120 mm