Accessories for pH electrodes
Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSensors for Field and Laboratory.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
- Seq:06