Orders LinkContactUsLinkComponent
DNA polimerasi
DNA polimerasi
KOD Hot Start DNA polymerase, 20 EU
Codice catalogo 71086-5
Nome del fornitore:   Merck Millipore (Novagen)
DNA polimerasi
Codice catalogo 71086-5
Nome del fornitore:  Merck Millipore (Novagen)
Numero CAS:  
DNA polimerasi
KOD Hot Start DNA polymerase, 20 EU
Numero CAS:  
Price
SFr. 105.00
Log in per disponibilità
1 * 20 UE
Product Details & Documents
La KOD HiFi DNA polimerasi è un enzima di proofreading unico nel suo genere, isolato dal termofilo estremo Thermococcus kodakaraensis KOD1, il quale possiede una processività superiore e una fedeltà che consente un'amplificazione PCR più rapida e precisa rispetto a quella ottenibile con gli enzimi tradizionali.
La KOD HiFi DNA polimerasi è inoltre disponibile in una versione Hot Start per una specificità elevata e una lunghezza di lettura superiore, nonché sotto forma di miscela (KOD XL DNA polimerasi) consigliata per stampi molto lunghi.
La NovaTaq™ DNA polimerasi è un enzima ricombinante a purezza elevata adatto per tutte le applicazioni che richiedono una Taq DNA polimerasi di qualità superiore.
Per migliorare la specificità e la praticità con la PCR standard, la NovaTaq Hot Start DNA polimerasi è una forma chimicamente modificata dell'enzima che diviene attiva quando riscaldata a 95 °C per 7 - 10 minuti.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    20 EU
  • Descrizione:
    KOD Hot Start DNA polymerase