Accessories for RapidVap®
Kit di tubi per vuoto, due ciascuno con diametro interno 12,7 mm (lunghezza 122 cm) e 4 pinze per tubi
LBCP7814500
: LABCONCO
- Descrizione:Kit di tubi per vuoto, due ciascuno con diametro interno 12,7 mm (lunghezza 122 cm) e 4 pinze per tubi
- Seq:18