Storage Boxes, PP, with Lid
with transparent hinged lid, 10×10 compartments, giallo, 155×140×55 mm, PP
Codice catalogo KOEHA-1188
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Storage Boxes, PP, with Lid
Codice catalogo KOEHA-1188
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Vai a
Product Details & Documents
Top storage boxes made of polypropylene (PP) for dust-free storage of tubes.
- Holds 100 tubes up to 12 mm diameter
- Temperature resistant from −40 to +130 °C
Specifiche
- Colore:giallo
- Descrizione:with transparent hinged lid, 10×10 compartments
- Materiale:PP
- Seq:01
- L×P×A:155×140×55 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..