Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 132
Codice catalogo KGWA1263
Nome del fornitore: KGW
Vai a
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
- With side grips
- Lid made of metal, blue coated with insulating disc
- Lid with over pressure valve
- Lockable lid and roller base
: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Specifiche
- Descrizione:Large insulating dewar flasks, type 132
- Seq:01
- Cat. No.:KGWA1263
- Evaporazione giornaliera:0,4 L
- Modello:132
- Altezza totale:635 mm
- Capacità:14 L
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Insulating disc for type 131
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Insulating disc for type 133
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Insulating disc for type 135
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linen-bag for type 132
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linen-bag for type 135
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Insulating disc for type 132
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linen-bag for type 131
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linen-bag for type 133
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Linen-bag for type 134
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Insulating disc for type 134