Test tubes, with rim
10 ml, 101 mm, 16 mm, PP, Coniche, con bordo
Codice catalogo 212-6894
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PS or PP.
- Disposable tubes with round or conical bottom
- With rim
- For laboratory use
- Can be used in centrifuges
Certifications: IVD certified.
Documents
KART88325_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø est:16 mm
- Tipo:Coniche, con bordo
- Capacità:10 ml
- Lunghezza:101 mm
- Materiale:PP
- Seq:06