Safety funnels
120 mm filling opening, S 56×4
Catalog # DUEH5.10.001
Supplier: DUPERTHAL
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
- Overfilling protection
- Lid reduces the escaping vapours
- Flame arrester made from stainless steel (simple to interchange)
Specifications
- Filettatura:S 56×4
- Descrizione:120 mm filling opening
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..