Capillary tubes
70 mm, 0,90 mm, 0,72 mm
Codice catalogo HILG1411815
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Specifiche
- Ø est:0,90 mm
- Ø int.:0,72 mm
- Lunghezza:70 mm
- Seq:04