Conductivity electrodes
Microelettrodo, doppia piastrina in platino, con ATC incorporato (Pt 1000), Micro, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...100 °C, Vetro, 6×110 mm, BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC, Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
Codice catalogo CONSSK24T
Nome del fornitore: CONSORT
Vai a
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifiche
- Connettore:BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC
- Ø×L:6×110 mm
- Per:Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
- Tipo:Micro, with temp. sensor
- Descrizione:Microelettrodo, doppia piastrina in platino, con ATC incorporato (Pt 1000)
- Materiale:Vetro
- Seq:07
- Temperatura:0...100 °C
- Costante di cella:1 cm⁻¹