Orders LinkContactUsLinkComponent
Connection system GL 45, DURAN®
Connection system GL 45, DURAN®
Screw cap, GL 45, PP, with three ports GL 14
Codice catalogo 554-3001
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Connection system GL 45, DURAN®
Codice catalogo 554-3001
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Connection system GL 45, DURAN®
Connection system GL 45, DURAN®
Screw cap, GL 45, PP, with three ports GL 14
Price
SFr. 86.60
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Connection system with PP screw cap GL 45 with two or three PTFE ports. Flexible modular system. Typical applications: safe transfer of liquid media within a closed and sterile system (evaporation is reduced).
  • Four tubing sizes (1,6, 3,0, 3,2 or 6,0 mm) can be used by selecting the correct insert
  • Sterile pressure equalisation is possible through use of membrane filter
  • Unused ports can be provided with a blind cap
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Screw cap, GL 45, PP, with three ports GL 14
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite per collegamento di tubi, GL 14
    Tappo a vite per collegamento di tubi, GL 14
    554-3004
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 11.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 1,6 mm
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 1,6 mm
    554-3005
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Screw cap, closed , with seal, GL 14, red
    Screw cap, closed , with seal, GL 14, red
    SCOT1156292
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 6.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 3,0 mm
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 3,0 mm
    554-3006
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 3,2 mm
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 3,2 mm
    554-3007
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit per equalizzazione della pressione per tappo a vite a 2 e 3 porte, compl. di membrana filtrante da 0,2 μm
    Kit per equalizzazione della pressione per tappo a vite a 2 e 3 porte, compl. di membrana filtrante da 0,2 μm
    554-3009
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 6,0 mm
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 6,0 mm
    554-3008
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.50