Orders LinkContactUsLinkComponent
Zorbax C8, HPLC Columns
Zorbax C8, HPLC Columns
C8, con end-capping, C8, 70 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Codice catalogo ZC8-250A
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Avantor
Zorbax C8, HPLC Columns
Codice catalogo ZC8-250A
Nome del fornitore:  Avantor
   Produzione a basso impatto
Zorbax C8, HPLC Columns
Zorbax C8, HPLC Columns
C8, con end-capping, C8, 70 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
SFr. 940.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
  • Spherical porous silica
  • Narrow particles and pore size distribution
  • Robust with good batch to batch reproducibility
Informazioni per l'ordine: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
Specifiche
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    70 Å
  • Descrizione:
    C8, con end-capping
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    15
  • Fase:
    C8
  • Cat. No.:
    ZC8-250A
  • Area superficiale:
    330 m²/g
  • Carico di carbonio:
    12%
  • Con endcapping:
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)