Vials, pathological
7 ml, 20,0 mm, 43,0 mm, Bijou
Codice catalogo 215-3568
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Soda glass.
Tubular vials complete with fitted white wadless polypropylene cap.
Specifiche
- Ø est:20,0 mm
- Tipo:Bijou
- Capacità:7 ml
- Altezza:43,0 mm
- Seq:01