MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR filter plates, Polystyrene, 100 μl, Proprietary membrane, 384, -
Codice catalogo MILFS384PCR50
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
- Colour code: Clear
- Purification of PCR products
- Research category
- Nucleic acid
- Ambient
Specifiche
- Membrana:Proprietary membrane
- N. di pozzetti:384
- Sterili:-
- Descrizione:MultiScreen® PCR filter plates
- Materiale:Polystyrene
- Volume pozzetti:100 μl