Brushes for test tubes
12 mm, Wire, 175 mm
Codice catalogo MURRL340/02
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Specifiche
- Testa della spazzola Ø:12 mm
- Handle material:Wire
- Lunghezza totale:175 mm