Brushes for test tubes
16 mm, Wire, 220 mm
Codice catalogo MURRL340/01
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Specifiche
- Testa della spazzola Ø:16 mm
- Handle material:Wire
- Lunghezza totale:220 mm