Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars | Avantor
Dressing jars
100 mm, 150 mm
Codice catalogo MURRG500/02
Nome del fornitore:   MURRAY S
Dressing jars
Codice catalogo MURRG500/02
Nome del fornitore:  MURRAY S
Dressing jars
100 mm, 150 mm
Price
55.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Specifiche
  • Ø est:
    100 mm
  • Altezza:
    150 mm
  • Seq:
    03