Specimen tubes
100 mm, 12 mm, 0,85 mm
Codice catalogo 212-0568
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Documents
Specifiche
- Ø est:12 mm
- Spessore parete:0,85 mm
- Lunghezza:100 mm
- Seq:12