Test tubes, without rim, light wall
100 mm, 12 mm, 0,8 mm
Codice catalogo MURRG021/33
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Ø est:12 mm
- Spessore parete:0,8 mm
- Lunghezza:100 mm