Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladles
Ladles
50 ml, 275 mm, 63 mm, Acciaio inossidabile 304
Codice catalogo SAMPA324-50
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Ladles
Codice catalogo SAMPA324-50
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Ladles
Ladles
50 ml, 275 mm, 63 mm, Acciaio inossidabile 304
Price
SFr. 25.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
  • Crevice free construction allows easy cleaning between batches
  • Satin finish
Specifiche
  • Ø:
    63 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Lunghezza:
    275 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 304
  • Seq:
    01