Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, with rim
Test tubes, with rim
5 ml, 86 mm, 12 mm, PP, Cylindrical
Codice catalogo KART88319
Nome del fornitore:   KARTELL
Test tubes, with rim
Codice catalogo KART88319
Nome del fornitore:  KARTELL
Test tubes, with rim
Test tubes, with rim
5 ml, 86 mm, 12 mm, PP, Cylindrical
Price
SFr. 346.00
Log in per disponibilità
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
PS or PP.
  • Disposable tubes with round or conical bottom
  • With rim
  • For laboratory use
  • Can be used in centrifuges
Certifications: IVD certified.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    12 mm
  • Tipo:
    Cylindrical
  • Capacità:
    5 ml
  • Lunghezza:
    86 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    02