Test tubes, with rim
5 ml, 87 mm, 12 mm, PS, Cylindrical
Codice catalogo KART88317
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PS or PP.
- Disposable tubes with round or conical bottom
- With rim
- For laboratory use
- Can be used in centrifuges
: IVD certified.
Specifiche
- Ø est:12 mm
- Tipo:Cylindrical
- Capacità:5 ml
- Lunghezza:87 mm
- Materiale:PS
- Seq:01