Orders LinkContactUsLinkComponent
Square HDPE Bottle
Square HDPE Bottle
250 ml, Flacone di raccolta campioni, in HDPE, 250 ml, HDPE
Codice catalogo SAMP8165A-250
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Square HDPE Bottle
Codice catalogo SAMP8165A-250
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Square HDPE Bottle
Square HDPE Bottle
250 ml, Flacone di raccolta campioni, in HDPE, 250 ml, HDPE
Price
7.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Square HDPE bottles for use with a range of liquids and powders.
  • Different sizes available
  • Ribbed sides for easy handling
  • Available from stock
  • Fast delivery
This range of HDPE containers are perfect for use with a range of powders and liquids. They have a handy square space-saving shape and incorporate side ridges for easy handling when wet.
Specifiche
  • Capacità:
    250 ml
  • Descrizione:
    Flacone di raccolta campioni, in HDPE, 250 ml
  • Materiale:
    HDPE